Documentos Principais
593303
Sigma-Aldrich
1-Nicotinoyloxy-13C6 succinimide
99 atom % 13C
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C6C4H8N2O4
Número CAS:
Peso molecular:
226.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % 13C
Formulário
solid
peso molecular
226.08 by atom % calculation
pf
139-140 °C (lit.)
alteração de massa
M+6
cadeia de caracteres SMILES
O=C1CCC(=O)N1O[13C](=O)[13c]2[13cH][13cH][13cH]n[13cH]2
InChI
1S/C10H8N2O4/c13-8-3-4-9(14)12(8)16-10(15)7-2-1-5-11-6-7/h1-2,5-6H,3-4H2/i1+1,2+1,5+1,6+1,7+1,10+1
chave InChI
CWBHSNGMXKJGSM-MCDWIBCPSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)