Documentos Principais
593249
Sigma-Aldrich
N-(4-Methoxyphenyl)formamide
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H9NO2
Número CAS:
Peso molecular:
151.16
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
pf
78-82 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)Nc1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C8H9NO2/c1-11-8-4-2-7(3-5-8)9-6-10/h2-6H,1H3,(H,9,10)
chave InChI
SXEVZVMJNXOXIJ-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)