Documentos Principais
593028
Sigma-Aldrich
trans-4-Octene
98%
Sinônimo(s):
δ-trans-Octene, (4E)-4-Octene, (E)-4-Octene, trans-1,2-Dipropylethene, trans-1,2-Dipropylethylene, trans-n-4-Octene
Selecione um tamanho
5 G
R$ 1.130,00
25 G
R$ 4.165,00
R$ 1.130,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 1.130,00
25 G
R$ 4.165,00
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH2CH2CH=CHCH2CH2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
112.21
Beilstein:
1719104
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.130,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.412 (lit.)
p.e.
122-123 °C (lit.)
densidade
0.715 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[H]\C(CCC)=C(\[H])CCC
InChI
1S/C8H16/c1-3-5-7-8-6-4-2/h7-8H,3-6H2,1-2H3/b8-7+
chave InChI
IRUCBBFNLDIMIK-BQYQJAHWSA-N
Pictogramas
FlameHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
69.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
21 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4