Key Documents
59262
Sigma-Aldrich
2-Methoxypropene
produced by BASF, ≥98.0% (GC)
Sinônimo(s):
Isopropenyl methyl ether
About This Item
Fórmula linear:
CH2=C(CH3)OCH3
Número CAS:
Peso molecular:
72.11
Beilstein:
1734635
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352112
ID de substância PubChem:
grau
produced by BASF
pressão de vapor
27.96 psi ( 55 °C)
8.28 psi ( 20 °C)
Ensaio
≥98.0% (GC)
temperatura de autoignição
374 °F
contém
potassium carbonate as stabilizer
Impurezas
≤0.2% water
índice de refração
n20/D 1.382 (lit.)
pb
34-36 °C (lit.)
densidade
0.766 g/mL at 20 °C
0.753 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COC(C)=C
InChI
1S/C4H8O/c1-4(2)5-3/h1H2,2-3H3
chave InChI
YOWQWFMSQCOSBA-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Reagent for the kinetic acetonation of carbohydrates
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
-20.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-29 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
E. Fanton et al.
The Journal of Organic Chemistry, 46, 4057-4057 (1981)
Junya Ito et al.
Journal of chromatography. A, 1386, 53-61 (2015-02-18)
Increasing evidence suggests that phospholipid peroxidation plays important roles in the pathogenesis of various diseases, such as atherosclerosis. With regard to the biochemical processes that initiate phospholipid peroxidation in vivo, enzymatic conversion of phosphatidylcholine to phosphatidylcholine hydroperoxide (PCOOH) by lipoxygenase