Documentos Principais
592544
Sigma-Aldrich
2-Fluoropyridine-5-boronic acid pinacol ester
≥95%
Sinônimo(s):
2-Fluoro-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-pyridine, 2-Fluoro-5-pyridineboronic acid pinacol ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H15BFNO2
Número CAS:
Peso molecular:
223.05
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥95%
Formulário
solid
pf
29-33 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(F)nc2
InChI
1S/C11H15BFNO2/c1-10(2)11(3,4)16-12(15-10)8-5-6-9(13)14-7-8/h5-7H,1-4H3
chave InChI
ZKSRQMCKFLGPQU-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction is extensively used in organic chemistry, polymer science, and pharmaceutical industries.