Documentos Principais
592420
Sigma-Aldrich
(Triethoxysilyl)cyclohexane
98%
About This Item
Fórmula linear:
(C2H5O)3SiC6H11
Número CAS:
Peso molecular:
246.42
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.43 (lit.)
p.e.
53 °C/0.3 mmHg (lit.)
densidade
0.930 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCO[Si](OCC)(OCC)C1CCCCC1
InChI
1S/C12H26O3Si/c1-4-13-16(14-5-2,15-6-3)12-10-8-7-9-11-12/h12H,4-11H2,1-3H3
chave InChI
ATGKAFZFOALBOF-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
212.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
100 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)