Documentos Principais
592315
Sigma-Aldrich
3-(Triethoxysilyl)furan
96%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H18O4Si
Número CAS:
Peso molecular:
230.33
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
96%
índice de refração
n20/D 1.4320 (lit.)
p.e.
50 °C/0.2 mmHg (lit.)
densidade
1.004 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCO[Si](OCC)(OCC)c1ccoc1
InChI
1S/C10H18O4Si/c1-4-12-15(13-5-2,14-6-3)10-7-8-11-9-10/h7-9H,4-6H2,1-3H3
chave InChI
FCIABWJRBPKYJO-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
A silicon-based nucleophile shown to be reactive in Pd-catalyzed cross-coupling reactions.[1]
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
195.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
91 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Denmark, S. E.; Ober, M. H.
Aldrichimica Acta, 36, 75-75 (2003)