Documentos Principais
591963
Sigma-Aldrich
Poly(2,2,2-trifluoroethyl methacrylate)
Sinônimo(s):
2,2,2-Trifluoroethyl methacrylate polymer
About This Item
Fórmula linear:
[CH2C(CH3)(CO2CH2CF3)]n
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Formulário
solid
índice de refração
n20/D 1.418 (lit.)
n20/D 1.42 (lit.)
viscosidade
12.6 cP, 1 % in methylene chloride
pf
50-52 °C (lit.)
temperatura de transição
Tg 69 °C(lit.)
solubilidade
DMSO: soluble
NMP: soluble
THF: soluble
methylene chloride: soluble
InChI
1S/C6H7F3O2/c1-4(2)5(10)11-3-6(7,8)9/h1,3H2,2H3
chave InChI
QTKPMCIBUROOGY-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Low refractive index polymer for cladding layer in optical waveguides. Transparent, low surface tension polymer.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)