Documentos
590827
Sigma-Aldrich
3-Phenoxyphenylacetic acid
98%
About This Item
Fórmula linear:
C6H5OC6H4CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
228.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
pf
88-91 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)Cc1cccc(Oc2ccccc2)c1
InChI
1S/C14H12O3/c15-14(16)10-11-5-4-8-13(9-11)17-12-6-2-1-3-7-12/h1-9H,10H2,(H,15,16)
chave InChI
LEMRHTTWKDVQEI-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3