Key Documents
590657
Sigma-Aldrich
Methyl 3-formyl-4-nitrobenzoate
97%
About This Item
Fórmula linear:
H3COCOC6H3(NO2)CHO
Número CAS:
Peso molecular:
209.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
pf
72-76 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)c1cc(ccc1[N+]([O-])=O)C(=O)OC
InChI
1S/C9H7NO5/c1-15-9(12)6-2-3-8(10(13)14)7(4-6)5-11/h2-5H,1H3
chave InChI
JHFSCEMUDKRPID-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)