Documentos Principais
590320
Sigma-Aldrich
Triphenylphosphine(2,5-norbornadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate, polymer-bound Fibre-cat®
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
linha de produto
FibreCat®
Nível de qualidade
forma
solid
adequação da reação
core: rhodium
reaction type: solution phase peptide synthesis
reagent type: catalyst
InChI
1S/C18H15P.C7H8.BF4.Rh/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;1-2-7-4-3-6(1)5-7;2-1(3,4)5;/h1-15H;1-4,6-7H,5H2;;/q;;-1;+1
chave InChI
QMBLFRMSOHVUJG-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Used as a recyclable supported catalyst for the selective hydrogenation of polyolefins. This resin catalyst exhibits similar selectivity to its homogeneous counterpart.
Características e benefícios
This resin catalyst exhibits similar selectivity to its homogeneous counterpart. Rhodium leaching is very low.
Informações legais
FibreCat is a registered trademark of Johnson Matthey PLC
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)