Documentos Principais
590274
Sigma-Aldrich
Benzenesulfonyl azide, functionalized silica gel
40-63 μm, extent of labeling: 0.5-1.0 mmol/g loading
Selecione um tamanho
5 G
R$ 1.518,00
R$ 1.518,00
Previsão de entrega em02 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 1.518,00
About This Item
Fórmula linear:
Si(CH2)2C6H4SO2N3
Peso molecular:
238.32
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352125
NACRES:
NA.22
R$ 1.518,00
Previsão de entrega em02 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Formulário
solid
Nível de qualidade
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
Extensão da rotulagem
0.5-1.0 mmol/g loading
tamanho de partícula
40-63 μm
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Since the preparation of the first organic azide, phenyl azide, by Peter Griess in 1864 this energy-rich and versatile class of compounds has enjoyed considerable interest.