Documentos
589373
Sigma-Aldrich
Benzyl cyanide-13C2
99 atom % 13C
Sinônimo(s):
Phenylacetonitrile-1,2-13C2
About This Item
Fórmula linear:
C6H513CH213CN
Número CAS:
Peso molecular:
119.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
pb
233-234 °C (lit.)
pf
-24 °C (lit.)
densidade
1.032 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
N#[13C][13CH2]c1ccccc1
InChI
1S/C8H7N/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6H2/i6+1,7+1
chave InChI
SUSQOBVLVYHIEX-AKZCFXPHSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Skull and crossbonesEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
215.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
102 °C - closed cup