Documentos Principais
589284
Sigma-Aldrich
1-[(Trimethylsilyl)methyl]benzotriazole
99%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H15N3Si
Número CAS:
Peso molecular:
205.33
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
99%
Formulário
solid
adequação da reação
reaction type: C-C Bond Formation
pf
56-60 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](C)(C)Cn1nnc2ccccc12
InChI
1S/C10H15N3Si/c1-14(2,3)8-13-10-7-5-4-6-9(10)11-12-13/h4-7H,8H2,1-3H3
chave InChI
VRGRHLJMRVGQCS-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant for:
  • Alkylation reactions
  • Preparation of inhibitor of p53-MDM2 complex formation
  • Used as a one-carbon synthon for one-carbon homologation of carboxylic acids
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)