Documentos Principais
588369
Sigma-Aldrich
1-Bromopentane-5,5,5-d3
99 atom % D
Sinônimo(s):
Amyl bromide-5,5,5-d3
About This Item
Fórmula linear:
CD3C(CH2)3CH2Br
Número CAS:
Peso molecular:
154.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % D
Ensaio
99% (CP)
p.e.
130 °C (lit.)
pf
-95 °C (lit.)
densidade
1.242 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+3
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])([2H])CCCCBr
InChI
1S/C5H11Br/c1-2-3-4-5-6/h2-5H2,1H3/i1D3
chave InChI
YZWKKMVJZFACSU-FIBGUPNXSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
89.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
32 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)