Documentos Principais
588016
Sigma-Aldrich
1,3-Dibromopropane-1,3-13C2
99 atom % 13C
About This Item
Fórmula linear:
Br13CH2CH213CH2Br
Número CAS:
Peso molecular:
203.87
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
99% (CP)
p.e.
167 °C (lit.)
pf
-34 °C (lit.)
densidade
2.008 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+2
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Br[13CH2]C[13CH2]Br
InChI
1S/C3H6Br2/c4-2-1-3-5/h1-3H2/i2+1,3+1
chave InChI
VEFLKXRACNJHOV-SUEIGJEOSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
132.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
56 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)