Documentos Principais
587923
Sigma-Aldrich
o-Xylene-3,4,5,6-d4 (phenyl-3,4,5,6-d4)
98 atom % D, 99% (CP)
Sinônimo(s):
1,2-Dimethylbenzene-3,4,5,6-d4
About This Item
Fórmula linear:
C6D4(CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
110.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de substância PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
98 atom % D
Ensaio
99% (CP)
p.e.
143-145 °C (lit.)
pf
-25--23 °C (lit.)
densidade
0.902 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+4
cadeia de caracteres SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c(C)c(C)c1[2H]
InChI
1S/C8H10/c1-7-5-3-4-6-8(7)2/h3-6H,1-2H3/i3D,4D,5D,6D
chave InChI
CTQNGGLPUBDAKN-LNFUJOGGSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
87.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
31 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)