Documentos Principais
587729
Sigma-Aldrich
Boc-Gly-OH-1-13C,15N
98 atom % 15N, 99 atom % 13C
Sinônimo(s):
N-(tert-Butoxycarbonyl)glycine-1-13C,15N, Glycine-1-13C,15N, N-t-Boc derivative
About This Item
Fórmula linear:
Boc-15NHCH213CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
177.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de substância PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Formulário
solid
técnica(s)
bio NMR: suitable
pf
86-89 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Boc
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)[15NH]C[13C](O)=O
InChI
1S/C7H13NO4/c1-7(2,3)12-6(11)8-4-5(9)10/h4H2,1-3H3,(H,8,11)(H,9,10)/i5+1,8+1
chave InChI
VRPJIFMKZZEXLR-LXCUQPLXSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)