Documentos
587710
Sigma-Aldrich
Boc-Gly-OH-2,2-d2
98 atom % D
Sinônimo(s):
N-(tert-Butoxycarbonyl)glycine-2,2-d2, Glycine-2,2-d2, N-t-Boc derivative
About This Item
Fórmula linear:
Boc-NHCD2CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
177.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
98 atom % D
Nível de qualidade
forma
solid
técnica(s)
bio NMR: suitable
pf
86-89 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Boc
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])(NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C7H13NO4/c1-7(2,3)12-6(11)8-4-5(9)10/h4H2,1-3H3,(H,8,11)(H,9,10)/i4D2
chave InChI
VRPJIFMKZZEXLR-APZFVMQVSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3