587176
Lanthanum(III) phosphate hydrate
≥99.99% trace metals basis
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99.99% trace metals basis
Formulário
chunks
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: lanthanum
Impurezas
≤100 ppm Trace Rare Earth Analysis
cadeia de caracteres SMILES
[La+3].[H]O[H].[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/La.H3O4P.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H3,1,2,3,4);1H2/q+3;;/p-3
chave InChI
MXLPYXTVXABWIU-UHFFFAOYSA-K
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
Lanthanide ions in spectral conversion enhance solar cell efficiency via photon conversion.