Documentos Principais
586447
Sigma-Aldrich
1-Aminopyrrolidine hydrochloride
technical grade
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H10N2 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
122.60
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
grau
technical grade
Nível de qualidade
Formulário
solid
pf
109-126 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].NN1CCCC1
InChI
1S/C4H10N2.ClH/c5-6-3-1-2-4-6;/h1-5H2;1H
chave InChI
KTVYGDJRKCXTRA-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
May contain varying amounts of dihydrochloride
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)