Key Documents
586390
Sigma-Aldrich
1-Dodecanol-1-13C
99 atom % 13C
Sinônimo(s):
Dodecyl alcohol-1-13C
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)1013CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
187.33
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
99 atom % 13C
forma
solid
pb
260-262 °C (lit.)
pf
22-26 °C (lit.)
densidade
0.837 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCC[13CH2]O
InChI
1S/C12H26O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h13H,2-12H2,1H3/i12+1
chave InChI
LQZZUXJYWNFBMV-HNHCFKFXSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
249.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
121 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)