Documentos
579270
Sigma-Aldrich
meso-Octamethylcalix(4)pyrrole
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C28H36N4
Número CAS:
Peso molecular:
428.61
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)c2ccc([nH]2)C(C)(C)c3ccc([nH]3)C(C)(C)c4ccc([nH]4)C(C)(C)c5ccc1[nH]5
InChI
1S/C28H36N4/c1-25(2)17-9-11-19(29-17)26(3,4)21-13-15-23(31-21)28(7,8)24-16-14-22(32-24)27(5,6)20-12-10-18(25)30-20/h9-16,29-32H,1-8H3
chave InChI
XZCHDFOYWDLFEY-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3