Documentos Principais
579246
Sigma-Aldrich
Methylterephthalonitrile
98%
About This Item
Fórmula linear:
H3CC6H3(CN)2
Número CAS:
Peso molecular:
142.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
forma
solid
pf
149-151 °C (lit.)
grupo funcional
nitrile
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc(ccc1C#N)C#N
InChI
1S/C9H6N2/c1-7-4-8(5-10)2-3-9(7)6-11/h2-4H,1H3
chave InChI
UJXAVMZSVIODSH-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)