Documentos Principais
578967
Sigma-Aldrich
1-Hydroxybenzotriazole solution
15 wt. % in DMF
Sinônimo(s):
HOBt solution
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H5N3O
Número CAS:
Peso molecular:
135.12
Beilstein:
5627231
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
concentração
15 wt. % in DMF
índice de refração
n20/D 1.4500
p.e.
149-150 °C
densidade
0.983 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
On1nnc2ccccc12
InChI
1S/C6H5N3O/c10-9-6-4-2-1-3-5(6)7-8-9/h1-4,10H
chave InChI
ASOKPJOREAFHNY-UHFFFAOYSA-N
produto comparável
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
138.9 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
59.4 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)