Documentos Principais
578452
Sigma-Aldrich
1-Pentenylboronic acid
≥95%
Sinônimo(s):
1-Penten-1-ylboronic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H11BO2
Número CAS:
Peso molecular:
113.95
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥95%
Formulário
solid
pf
100-105 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[H]\C(CCC)=C(\[H])B(O)O
InChI
1S/C5H11BO2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h4-5,7-8H,2-3H2,1H3/b5-4+
chave InChI
SYKWJOZHNDPWIM-SNAWJCMRSA-N
Aplicação
Reactant for:
  • Synthesis of 8-alkenylborondipyrromethene dyes via Liebeskind-Srogl cross-coupling starting from 8-thiomethyl-substituted BODIPY
  • Rhodium and palladium catalyzed substitution reactions with enyne acetates and carbonates
  • Halogenation and protodeauration reactions of organogold phosphine complexes
  • Lewis acid catalyzed Nazarov reaction
  • Palladium-catalyzed tandem intramolecular C-N and intermolecular Suzuki coupling process
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)