Documentos Principais
578207
Sigma-Aldrich
9-Anthracenylmethyl methacrylate
95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H16O2
Número CAS:
Peso molecular:
276.33
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
95%
Formulário
solid
pf
80-85 °C (lit.)
λmax
249 nm
cadeia de caracteres SMILES
CC(=C)C(=O)OCc1c2ccccc2cc3ccccc13
InChI
1S/C19H16O2/c1-13(2)19(20)21-12-18-16-9-5-3-7-14(16)11-15-8-4-6-10-17(15)18/h3-11H,1,12H2,2H3
chave InChI
MJYSISMEPNOHEG-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Xiaoke Zheng et al.
Talanta, 207, 120290-120290 (2019-10-09)
Human T-lymphotropic virus type II (HTLV-II) is a crucial retrovirus that is closely associated with a variety of human diseases. Herein, an ultrasensitive fluorescent HTLV-II DNA detection strategy was developed for the first time based on magnetic nanoparticles (MNPs) and