Documentos Principais
577243
Sigma-Aldrich
N-(1-Pentyl)formamide
90%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H13NO
Número CAS:
Peso molecular:
115.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
90%
índice de refração
n20/D 1.444 (lit.)
densidade
0.891 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCNC=O
InChI
1S/C6H13NO/c1-2-3-4-5-7-6-8/h6H,2-5H2,1H3,(H,7,8)
chave InChI
UBKOTQBYKQFINX-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)