Documentos Principais
576220
Sigma-Aldrich
1-Methyl-1H-imidazole-2-carboxylic acid
technical grade, 90%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H6N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
126.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
grau
technical grade
Ensaio
90%
Formulário
solid
pf
104 °C (dec.)
grupo funcional
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
Cn1ccnc1C(O)=O
InChI
1S/C5H6N2O2/c1-7-3-2-6-4(7)5(8)9/h2-3H,1H3,(H,8,9)
chave InChI
WLDPWZQYAVZTTP-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)