Documentos Principais
575763
Sigma-Aldrich
Sodium hydrogen periodate
99.999% trace metals basis
Sinônimo(s):
Sodium triparaperiodate, Trisodium dihydrogen orthoperiodate
About This Item
Fórmula linear:
Na3H2IO6
Número CAS:
Peso molecular:
293.89
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
Ensaio
99.999% trace metals basis
forma
powder
adequação da reação
reagent type: oxidant
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[Na+].OI(O)([O-])([O-])([O-])=O
InChI
1S/H5IO6.3Na/c2-1(3,4,5,6)7;;;/h(H5,2,3,4,5,6,7);;;/q;3*+1/p-3
chave InChI
DSYMXPNUZLZKOA-UHFFFAOYSA-K
Pictogramas
Flame over circleExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)