Key Documents
575704
Sigma-Aldrich
Tetraamminepalladium(II) tetrachloropalladate(II)
99.999%
Sinônimo(s):
NSC 212525
About This Item
Fórmula linear:
[Pd(NH3)4](PdCl4)
Número CAS:
Peso molecular:
422.77
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
Ensaio
99.999%
forma
solid
adequação da reação
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
pf
192 °C (dec.) (lit.)
densidade
2.489 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
N.N.N.N.[Pd++].Cl[Pd--](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.4H3N.2Pd/h4*1H;4*1H3;;/q;;;;;;;;2*+2/p-4
chave InChI
SAZHJAFUUQUXRW-UHFFFAOYSA-J
Aplicação
Studies involving
  • The thermal decomposition of ammonium and ammine chloro complexes of palladium
  • Bactericidal activities
  • Anticaner activities
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)