Documentos Principais
575518
Sigma-Aldrich
3-(4-Methoxyphenoxy)-1-propanesulfonyl chloride
98%
About This Item
Fórmula linear:
H3COC6H4O(CH2)3SO2Cl
Número CAS:
Peso molecular:
264.73
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
pf
45-46.7 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(OCCCS(Cl)(=O)=O)cc1
InChI
1S/C10H13ClO4S/c1-14-9-3-5-10(6-4-9)15-7-2-8-16(11,12)13/h3-6H,2,7-8H2,1H3
chave InChI
UFZBQBXKJZWBBV-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)