Documentos Principais
575496
Sigma-Aldrich
3-[2,5-Bis(chloromethyl)-4-methoxyphenoxy]-1-propanesulfonyl chloride
98%
About This Item
Fórmula linear:
H3COC6H2(O(CH2)3SO2Cl)(CH2Cl)2
Número CAS:
Peso molecular:
361.67
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
Formulário
solid
pf
97 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc(CCl)c(OCCCS(Cl)(=O)=O)cc1CCl
InChI
1S/C12H15Cl3O4S/c1-18-11-5-10(8-14)12(6-9(11)7-13)19-3-2-4-20(15,16)17/h5-6H,2-4,7-8H2,1H3
chave InChI
JBLWGGLWXFFETE-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Anna D Peters et al.
Organic & biomolecular chemistry, 16(35), 6479-6490 (2018-08-30)
A bis(cyclam)-capped cholesterol lipid designed to bind C-X-C chemokine receptor type 4 (CXCR4) was synthesised in good overall yield from 4-methoxyphenol through a seven step synthetic route, which also provided a bis(cyclam) intermediate bearing an octaethyleneglycol-primary amine that can be