Documentos Principais
575011
Sigma-Aldrich
Potassium hexacyanomanganate(III)
99.97% trace metals basis
About This Item
Fórmula linear:
K3Mn(CN)6
Número CAS:
Peso molecular:
328.34
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
Ensaio
99.97% trace metals basis
Formulário
solid
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: manganese
pf
289 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[K+].[K+].N#C[Mn-3](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
InChI
1S/6CN.3K.Mn/c6*1-2;;;;/q;;;;;;3*+1;-3
chave InChI
HWKUDZZXRCEWMA-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)