Key Documents
574007
Sigma-Aldrich
Cerium(III) carbonate hydrate
99.995% trace metals basis
Sinônimo(s):
Cerous carbonate hydrate
About This Item
Fórmula linear:
Ce2(CO3)3 · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
460.26 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
Ensaio
99.995% trace metals basis
forma
powder and chunks
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: cerium
cadeia de caracteres SMILES
O.[Ce+3].[Ce+3].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
InChI
1S/3CH2O3.2Ce.H2O/c3*2-1(3)4;;;/h3*(H2,2,3,4);;;1H2/q;;;2*+3;/p-6
chave InChI
KHSBAWXKALEJFR-UHFFFAOYSA-H
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)