Documentos Principais
573396
Sigma-Aldrich
3-Amino-3-(4-nitrophenyl)propionic acid
95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H10N2O4
Número CAS:
Peso molecular:
210.19
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
Formulário
solid
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
pf
215 °C (dec.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
NC(CC(O)=O)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H10N2O4/c10-8(5-9(12)13)6-1-3-7(4-2-6)11(14)15/h1-4,8H,5,10H2,(H,12,13)
chave InChI
JVQPVKJZKRICRR-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)