Documentos Principais
572233
Sigma-Aldrich
1-(4-Chlorophenyl)biguanide hydrochloride
97%
About This Item
Fórmula linear:
ClC6H4NHC(NH)NHC(NH)NH2 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
248.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
pf
239-242 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].NC(=N)NC(=N)Nc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C8H10ClN5.ClH/c9-5-1-3-6(4-2-5)13-8(12)14-7(10)11;/h1-4H,(H6,10,11,12,13,14);1H
chave InChI
NAFSLMFLGYXGIF-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)