Key Documents
571490
Sigma-Aldrich
9,9-Didodecylfluorene-2,7-diboronic acid
97%
About This Item
Fórmula linear:
(OH)2BC6H3C(C12H25)2C6H3B(OH)2
Número CAS:
Peso molecular:
590.49
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
pf
269 °C (Dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCC1(CCCCCCCCCCCC)c2cc(ccc2-c3ccc(cc13)B(O)O)B(O)O
InChI
1S/C37H60B2O4/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-27-37(28-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2)35-29-31(38(40)41)23-25-33(35)34-26-24-32(39(42)43)30-36(34)37/h23-26,29-30,40-43H,3-22,27-28H2,1-2H3
chave InChI
MLGWUNIPUPZNEE-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant involved in synthesis of:
  • Luminescent alternating boron quinolate-fluorene copolymers
  • C nanotube composites for polymer memory devices via Suzuki coupling reactions
  • Fluorine-containing fluorene oligomers
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)