Documentos
570540
Sigma-Aldrich
(−)-Menthyl (R)-1-[(R)-α-methylbenzyl]aziridine-2-carboxylate
98%
Sinônimo(s):
(−)-Menthyl (R)-1-[(R)-α-methylbenzyl]-2-azridinecarboxylate, 1-(1′(R)-α-Methylbenzyl)-aziridine-2(R)-carboxylic acid (−)-menthol ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H31NO2
Número CAS:
Peso molecular:
329.48
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
atividade óptica
[α]20/D +10.0 to +14.0°, c = 1 in chloroform
pf
75-79 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C[C@@H]1CC[C@@H](C(C)C)[C@@H](C1)OC(=O)[C@H]2CN2[C@H](C)c3ccccc3
InChI
1S/C21H31NO2/c1-14(2)18-11-10-15(3)12-20(18)24-21(23)19-13-22(19)16(4)17-8-6-5-7-9-17/h5-9,14-16,18-20H,10-13H2,1-4H3/t15-,16-,18+,19-,20-,22?/m1/s1
chave InChI
BLLGOPLLCDRJQD-NIPOPRQDSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3