Key Documents
569305
Sigma-Aldrich
3-Chloro-2-fluorobenzonitrile
97%
About This Item
Fórmula linear:
C6H3ClFCN
Número CAS:
Peso molecular:
155.56
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
pf
40-44 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Fc1c(Cl)cccc1C#N
InChI
1S/C7H3ClFN/c8-6-3-1-2-5(4-10)7(6)9/h1-3H
chave InChI
CHKLNKWJIDQKFV-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
163.9 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
73.3 °C - closed cup