Documentos Principais
569275
Sigma-Aldrich
2,6-Dibromo-3-chloro-4-fluoroaniline
97%
Sinônimo(s):
3-Chloro-2,6-Dibromo-4-fluoroaniline
About This Item
Fórmula linear:
HC6Br2ClFNH2
Número CAS:
Peso molecular:
303.35
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
98-102 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Nc1c(Br)cc(F)c(Cl)c1Br
InChI
1S/C6H3Br2ClFN/c7-2-1-3(10)5(9)4(8)6(2)11/h1H,11H2
chave InChI
PRZBEZGEEPNKRO-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)