Documentos
568104
Sigma-Aldrich
(1S,2R)-(+)-2-Benzamidocyclohexanecarboxylic acid
97%
Sinônimo(s):
(1R,2S)-2-(+)-Benzoamido-cyclohexane carboxylic acid, (1S,2R)-2-(Benzoylamino)-cyclohexanecarboxylic acid, (1S-cis)-2-(Benzoylamino)-cyclohexanecarboxylic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H17NO3
Número CAS:
Peso molecular:
247.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
atividade óptica
[α]20/D +34°, c = 1% in chloroform
pf
205-209 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)[C@H]1CCCC[C@H]1NC(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C14H17NO3/c16-13(10-6-2-1-3-7-10)15-12-9-5-4-8-11(12)14(17)18/h1-3,6-7,11-12H,4-5,8-9H2,(H,15,16)(H,17,18)/t11-,12+/m0/s1
chave InChI
PUANNVQABXUYKU-NWDGAFQWSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3