Documentos Principais
567434
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-5-methylphenylboronic acid
≥95%
About This Item
Fórmula linear:
FC6H3(CH3)B(OH)2
Número CAS:
Peso molecular:
153.95
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥95%
Formulário
solid
pf
77-82 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(F)c(c1)B(O)O
InChI
1S/C7H8BFO2/c1-5-2-3-7(9)6(4-5)8(10)11/h2-4,10-11H,1H3
chave InChI
ZLODKAZZRDLUKX-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Contains varying amounts of anhydride
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)