Documentos Principais
566233
Sigma-Aldrich
Poly[(methyl methacrylate)-co-(7-(4-trifluoromethyl)coumarin acrylamide)]
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Formulário
solid
composição
4-(trifluoromethyl)coumarin-N-acrylamide, ~25 mol %
solubilidade
chloroform: soluble
toluene: soluble
fluorescência
λex 331 nm; λem 418 nm in chloroform
Aplicação
Fluorescent polymer
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)