Documentos Principais
566047
Sigma-Aldrich
7-Fluoro-2-methylquinoline
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H8FN
Número CAS:
Peso molecular:
161.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
pf
47-51 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc2ccc(F)cc2n1
InChI
1S/C10H8FN/c1-7-2-3-8-4-5-9(11)6-10(8)12-7/h2-6H,1H3
chave InChI
AYSKNDXTWPNRKG-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)