Documentos
564929
Sigma-Aldrich
3,4-Diethoxybenzaldehyde
97%
About This Item
Fórmula linear:
C6H3(OC2H5)2CHO
Número CAS:
Peso molecular:
194.23
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.5570 (lit.)
pb
293-294 °C (lit.)
densidade
1.097 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)c1ccc(OCC)c(OCC)c1
InChI
1S/C11H14O3/c1-3-13-10-6-5-9(8-12)7-11(10)14-4-2/h5-8H,3-4H2,1-2H3
chave InChI
SSTRYEXQYQGGAS-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves