Documentos Principais
564486
Sigma-Aldrich
3-Chloro-4-methoxyphenylboronic acid
About This Item
Fórmula linear:
ClC6H3(OCH3)B(OH)2
Número CAS:
Peso molecular:
186.40
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
pf
238-242 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(cc1Cl)B(O)O
InChI
1S/C7H8BClO3/c1-12-7-3-2-5(8(10)11)4-6(7)9/h2-4,10-11H,1H3
chave InChI
VUTJHOWRPUPHIG-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant for:
  • Iron-catalyzed oxidative coupling with benzene derivatives through homolytic aromatic substitution
  • Preparation of microtubule inhibitors as potential antitumors
  • Rhodium/chiral ligand-catalyzed arylation/Dieckmann-type annulation
  • Copper-catalyzed oxidative N-arylation
  • Suzuki and Stille palladium-catalyzed coupling
  • Boron-Heck arylation
Outras notas
Contains varying amounts of anhydride
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)