Documentos
564176
Sigma-Aldrich
Benzophenone oxime, polymer-bound
100-200 mesh, extent of labeling: 1.0-1.5 mmol/g loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
Sinônimo(s):
Benzaldoxime, polymer-bound, Benzhydryl oxime resin
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
forma
solid
reticulação
1 % cross-linked with divinylbenzene
adequação da reação
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Extensão da rotulagem
1.0-1.5 mmol/g loading
tamanho de partícula
100-200 mesh
grupo funcional
oxime
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3