Key Documents
563501
Sigma-Aldrich
3-(Methylthio)benzoic acid
97%
About This Item
Fórmula linear:
CH3SC6H4CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
168.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
forma
solid
pf
126-130 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CSc1cccc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C8H8O2S/c1-11-7-4-2-3-6(5-7)8(9)10/h2-5H,1H3,(H,9,10)
chave InChI
PZGADOOBMVLBJE-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)