Documentos Principais
563250
Sigma-Aldrich
4-Methyl-1-piperazinecarbonyl chloride
97%
About This Item
Fórmula linear:
C4H8N2CH3COCl
Número CAS:
Peso molecular:
162.62
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.4980 (lit.)
p.e.
278-279 °C (lit.)
densidade
1.200 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CN1CCN(CC1)C(Cl)=O
InChI
1S/C6H11ClN2O/c1-8-2-4-9(5-3-8)6(7)10/h2-5H2,1H3
chave InChI
FBAIGEMWTOSCRU-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
4-Methyl-1-piperazinecarbonyl chloride can be synthesized from 1-methylpiperazine by reacting with phosgene.[1]
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
D. J. Brown et al.
The Chemistry of Heterocyclic Compounds, The Pyrazines: Supplement I, 58 (2003)